3-Sulfolen, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 3-sulpholene, Butadiene sulphone

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.07994.0250
8.07994.0250EA 61 EUR
8.07994.0250
3-Sulfolen, Sigma-Aldrich®
3-Sulfolen
Formel: C₄H₆O₂S
Molecular Weight: 118,16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005481
CAS-Nummer: 77-79-2
EINECS: 201-059-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 130 g/l (20 °C)
Melting Point 62 - 65 °C
Molar Mass 118.16 g/mol
Bulk Density 840 kg/m3
Flash Point 112 °C
Density 1.31 g/cm3 (15.6 °C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR