Petroleumbenzin, 140…180 °C, EMPLURA®, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Benzin, Petrolether

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14563.9156
8.14563.9156EA 0 EUR
8.14563.9156
Petroleumbenzin, 140…180 °C, EMPLURA®, Supelco®
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 140…180 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < –15 °C
Dichte: 0,77 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 24 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-82-1
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR