Di-(N-succinimidyl)-carbonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: N-Succinimidyl Carbonate, N,N'-Disuccinimidyl Carbonate, DSC, Di-(N,N'-succinimidyl) carbonate, Bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) carbonate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14971.0005
8.14971.0005EA 151 EUR
8.14971.0005
Di-(N-succinimidyl)-carbonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Di(N-succinimidyl) carbonate
Formel: C₉H₈N₂O₇
Molecular Weight: 256,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009767
CAS-Nummer: 74124-79-1
EINECS: 277-730-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 188 - 191 °C
Molar Mass 256.17 g/mol
Molecular weight 256,17 g/mol
Melting point +188...+191 °C
Assay (HPLC, area%) ≥98% (a/a)
Identity (IR) Passes test
Storage temperature +15...+25 °C