2,7-Diaminofluoren Dihydrochlorid
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,7-Fluorendiammoniumdichlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20575.0001
8.20575.0001EA
0
EUR
8.20575.0001
2,7-Diaminofluoren Dihydrochlorid
2,7-Diaminofluoren Dihydrochlorid
Formel:
C₁₃H₁₄Cl₂N₂ Molecular Weight: 269,17 g/mol Schmelzpunkt: 260…310 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001128 CAS-Nummer: 13548-69-1 EINECS: 236-924-8 UN: 2811 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,04191 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) slightly soluble |
Melting Point | 260 - 310 °C |
Molar Mass | 269.17 g/mol |
Synonyms | 2,7-Diaminofluorene dihydrochloride |
Hill Formula | C13H14Cl2N2 |