Isophthalaldehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: m-Phthalaldehyd, Isophthaldicarboxaldehyd, 1,3-Benzoldicarbaldehyd, Isophthaldialdehyd

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.21821.0010
8.21821.0010EA 98.9 EUR
8.21821.0010
Isophthalaldehyd, Sigma-Aldrich®
Isophthalaldehyd
Formel: C₈H₆O₂
Molecular Weight: 134,13 g/mol
Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 89…91 °C
MDL: MFCD00003372
CAS-Nummer: 626-19-7
EINECS: 210-935-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 85 - 90 °C
Molar Mass 134.14 g/mol
Boiling Point 134 °C
Synonyms 1,3-Benzenedicarbaldehyde, Isophthalaldehyde
Hill Formula C8H6O2
Chemical Formula C6H4-1,3-(CHO)2

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR