Natriumsulfat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22286.5000
8.22286.5000EA 135 EUR
8.22286.5000
Natriumsulfat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Natriumsulfat
Formel: Na₂SO₄
Molecular Weight: 142,04 g/mol
Siedepunkt: 1429 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 888 °C
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003504
CAS-Nummer: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 44.55 g/l (20 °C)
Melting Point 888 °C
Molar Mass 142.04 g/mol
Bulk Density 1400 - 1600 kg/m3
Density 2.70 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 7 (200 g/l, H2O, 20 °C)