Cyanoacetylurea ≥98,0% (durch HPLC) zur Synthese
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: N-Carbamoyl-2-cyanoacetamide, Acetamide, N-(aminocarbonyl)-2-cyano-
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43302.0025
8.43302.0025EA 36 EUR
8.43302.0025
Cyanoacetylurea ≥98,0% (durch HPLC) zur Synthese
Cyanoacetylurea
Formel: C₄H₅N₃O₂
Molecular Weight: 127,10 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007947
CAS-Nummer: 1448-98-2
EINECS: 215-906-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (HPLC, area%) ≥ 98% (a/a)
Melting range (lower value) ≥ 203 °C
Melting range (upper value) ≤ 207 °C
Identity (IR) passes test
HS Code 2926 90 95
Melting Point 203...207 °C
Storage 15...25 °C