D-Glucono-1,5-lacton zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Dextronsäure-1,5-lacton, D-Gluconsäure-1,5-lacton, D-Glucono-δ-lacton, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexansäure-δ-lacton, GDL, (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexansäure-1,5-lacton, Dextronsäure-δ-lacton, Dextronsäurelacton, D-Gluconsäure-δ-lacton, D-Gluconsäurelacton
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43794.0100
8.43794.0100EA 44.7 EUR
8.43794.0100
D-Glucono-1,5-lacton zur Synthese, Sigma-Aldrich®
D-Glucono-1,5-lacton
Formel: C₆H₁₀O₆
Molecular Weight: 178,14 g/mol
Siedepunkt: 385 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 153 °C
Dichte: 1,61 g/cm³ (–5 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006647
CAS-Nummer: 90-80-2
EINECS: 202-016-5
Merck Index: 13,04470
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Hill Formula C₆H₁₀O₆
Molar Mass 178.14 g/mol
Melting Point 151 - 154 °C (decomposition)
pH value 3.6 (10 g/l, H₂O, 20 °C)
Bulk density 750 kg/m³
Solubility 590 g/l (25 °C) Hydrolysis
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 1 slightly water endangering