2'-Methylacetoacetanilid ≥98% (durch HPLC) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Methylacetoacetanilide, 2-Acetoacetotoluidide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43847.0100
8.43847.0100EA 41.1 EUR
8.43847.0100
2'-Methylacetoacetanilid ≥98% (durch HPLC) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2'-Methylacetoacetanilid
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
Molecular Weight: 191,23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008782
CAS-Nummer: 93-68-5
EINECS: 202-267-0