3-Benzoylpyridin ≥98,0% (durch GC) zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Phenyl-3-pyridylketon

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.43851.0005
8.43851.0005EA 42.8 EUR
8.43851.0005
3-Benzoylpyridin ≥98,0% (durch GC) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3-Benzoylpyridin
Formel: C₁₂H₉NO
Molecular Weight: 183,21 g/mol
Siedepunkt: 307 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006394
CAS-Nummer: 5424-19-1
EINECS: 226-561-3

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (GC, area%) ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value) ≥ 36 °C
Melting range (upper value) ≤ 40 °C
Identity (IR) passes test

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR