Natriumsulfat 99,0-101,0% (durch titrimetrische Analyse) für die HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
80948-250G
80948-250GEA 141 EUR
80948-250G
Natriumsulfat 99,0-101,0% (durch titrimetrische Analyse) für die HPLC, Supelco®
Natriumsulfat
Formel: Na₂SO₄
Molecular Weight: 142,04 g/mol
MDL: MFCD00003504
CAS-Nummer: 7757-82-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd15a8d25b473ddebcb8f8fb2df969474beccaf5&vid=ec998b618e6628bd41a34faeb5488913544b1bde&prid=web&clid=SAPDAM