n-Hexan ≥95%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83991.320EA
130
EUR
83991.320
n-Hexan ≥95%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
n-Hexan
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Molecular Weight: 86,18 g/mol Siedepunkt: 69 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –94,3 °C Dichte: 0,659 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –22 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009520 CAS-Nummer: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN: 1208 ADR: 3,II REACH: 01-2119480412-44 Merck Index: 13,04712 |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) | Min. 95,0 % |
Sauer reagierende Substanzen | Max. 0,0005 meq/g |
Verdampfungsrückstand | Max. 5 ppm |
Wasser | Max. 0,01 % |
UV Durchlässigkeit (200 nm) | Min. 50 % |
UV Durchlässigkeit (210 nm) | Min. 70 % |
UV Durchlässigkeit (220 nm) | Min. 90 % |
UV Durchlässigkeit (230 nm) | Min. 98 % |
UV Durchlässigkeit (240 nm) | Min. 99 % |