Iod Konzentrat zur Verdünnung zu 0.05 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Menge zur Herstellung von 1 Liter Lösung
84591.600EA 45.4 EUR
84591.600
Iod Konzentrat zur Verdünnung zu 0.05 mol in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Iod
Formel: I₂
Molecular Weight: 253,81 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (20°C; realer Wert 0,2 % Exact) 0,04998 - 0,05002 mol/l