Lugolsche Lösung USP Testlösung (TS)

Lieferant: VWR Chemicals

85350.180EA 81.7 EUR
85350.180
Lugolsche Lösung USP Testlösung (TS)
Lugolsche Lösung

Gebrauchsfertige Lösungen.


  • Nach Richtlinien der Pharmakopoe produziert
  • Spart Zeit und Kosten
  • Unabhängig, rückverfolgbar und zertifiziert
  • Konform mit USP 34
  • Analysenzertifikate und Sicherheitsdatenblätter vorhanden

Siedepunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
EINECS: 0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR