Toluol, PESTINORM® Supra Trace für die organische Spurenanalyse

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: Anisen, Methylbenzol, Methylbenzen, Toluen, Retinnaphtha, Phenylmethan

Filtriert über 0,2 µm-Filter. Verpackt unter Schutzgas.

85393.320EA 181 EUR
85393.320
Toluol, PESTINORM® Supra Trace für die organische Spurenanalyse
Toluol
Formel: C₆H₅CH₃
Molecular Weight: 92,14 g/mol
Siedepunkt: 110,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008512
CAS-Nummer: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471310-51
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Gehalt (auf wasserfreier Substanz) Min. 99,9 %
Verdampfungsrückstand Max 0,0003%
Färbung Max 10 APHA
Wasser Max 0,05%
GC/ECD Dioxine, Furane und PCB's Max 5 ng/l
GC/ECD jede Pestizid (als Lindan) Max 5 ng/l
GC/NPD jede Pestizid (als Parathion) Max 10 ng/l
GC/ECD 1,2,4-TCB - deca-PCB(als Lindan) Max 5 pg/ml
GC/ECD DCM bis 1,2,4-TCB (als TCM) Max 1 ng/l
GC/FID C10 bis C40 (als n-Decan) Max 2 ng/l
GC/MSD C10 bis C40 (als Decan;30-600amu) Max 2 ng/l
Filtriert bei 0,2 µm, Unter Inertgas verpackt Conforms

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR