Salzsäure 29 - 31%, NORMATOM® für die Spurenanalytik von Metallen
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
85493.290EA 192 EUR
85493.290
Salzsäure 29 - 31%, NORMATOM® für die Spurenanalytik von Metallen
Salzsäure
Formel: HCl
Molecular Weight: 36,46 g/mol
Schmelzpunkt: -30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119484862-27
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt 29 - 31 %
Färbung max. 10 APHA
Br (Bromid) max. 10 ppm
Cl2 (Freies Chlor) max. 0,5 ppm
NH4 (Ammonium) max. 0,5 ppm
P (Gesamt Phosphor) max. 0,01 ppm
S (Gesamt Schwefel) max. 0,3 ppm
Ag (Silber) max. 1 ppb
Al (Aluminium) max. 1 ppb
As (Arsen) max. 0,5 ppb
Au (Gold) max. 0,5 ppb
B (Bor) max. 1 ppb
Ba (Barium) max. 0,1 ppb
Be (Beryllium) max. 0,1 ppb
Bi (Bismut) max. 0,1 ppb
Ca (Calcium) max. 1 ppb
Cd (Cadmium) max. 0,1 ppb
Ce (Cer) max. 0,1 ppb
Co (Cobalt) max. 0,1 ppb
Cr (Chrom) max. 0,5 ppb
Cs (Cäsium) max. 0,1 ppb
Cu (Kupfer) max. 0,5 ppb
Dy (Dysprosium) max. 0,1 ppb
Er (Erbium) max. 0,1 ppb
Eu (Europium) max. 0,1 ppb
Fe (Iron) max. 1 ppb
Ga (Gallium) max. 0,1 ppb
Gd (Gadolinium) max. 0,1 ppb
Ge (Germanium) max. 1 ppb
Hf (Hafnium) max. 0,1 ppb
Hg (Quecksilber) max. 0,1 ppb
Ho (Holmium) max. 0,1 ppb
In (Indium) max. 0,1 ppb
K (Kalium) max. 1 ppb
La (Lanthan) max. 0,1 ppb
Li (Lithium) max. 0,1 ppb
Lu (Lutetium) max. 0,1 ppb
Mg (Magnesium) max. 0,5 ppb
Mn (Mangan) max. 0,1 ppb
Mo (Molybdän) max. 0,1 ppb
Na (Natrium) max. 1 ppb
Nb (Niob) max. 0,1 ppb
Nd (Neodym) max. 0,1 ppb
Ni (Nickel) max. 0,5 ppb
Pb (Blei) max. 0,1 ppb
Pd (Palladium) Nur Informationen
Pr (Praseodym) max. 0,1 ppb
Pt (Platin) Nur Informationen
Rb (Rubidium) max. 0,1 ppb
Re (Rhenium) max. 0,1 ppb
Rh (Rhodium) max. 0,1 ppb
Ru (Ruthenium) max. 0,1 ppb
Sb (Antimon) max. 0,5 ppb
Sc (Scandium) max. 0,1 ppb
Se (Selen) max. 1 ppb
Sm (Samarium) max. 0,1 ppb
Sn (Zinn) max. 0,5 ppb
Sr (Strontium) max. 0,1 ppb
Tb (Terbium) max. 0,1 ppb
Te (Tellur) max. 0,1 ppb
Th (Thorium) max. 0,1 ppb
Ti (Titan) max. 0,5 ppb
Tl (Thallium) max. 0,1 ppb
Tm (Thulium) max. 0,1 ppb
U (Uran) max. 0,1 ppb
V (Vanadium) max. 0,5 ppb
W (Wolfram) max. 0,1 ppb
Y (Yttrium) max. 0,1 ppb
Yb (Ytterbium) max. 0,1 ppb
Zn (Zink) max. 1 ppb
Zr (Zirkon) max. 0,1 ppb