Ameisensäure ≥90%, AnalaR NORMAPUR® für die Viskositätsbestimmung nach DIN EN ISO 307
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Methansäure
85494.320EA 76.2 EUR
85494.320
Ameisensäure ≥90%, AnalaR NORMAPUR® für die Viskositätsbestimmung nach DIN EN ISO 307
Ameisensäure
Formel: HCO₂H
Molecular Weight: 46,03 g/mol
Dichte: 1,208 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003297
CAS-Nummer: 64-18-6
EINECS: 0
UN: 1779
ADR: 8 (3),II
Merck Index: 13,04265
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (at filling) 90.00 - 90.15 %
Density (20/4) (at filling) 1.2044 - 1.2047
Essigsäure ≤ 0.2 %
Konform zu ISO 307 Entspricht