Iod 0.0241 M (0.0482 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
85806.320EA 75 EUR
85806.320
Iod 0.0241 M (0.0482 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Iod
Formel: I₂
Molecular Weight: 253,81 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.5 % accuracy) 0.02398 -> 0,02422 mol/l
Content KI 57g/l +/-1 g