Kaliumbromid 0.1 M in wässriger Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Bromkalium
85808.290EA 23.4 EUR
85808.290
Kaliumbromid 0.1 M in wässriger Lösung
Kaliumbromid
Formel: KBr
Molecular Weight: 119 g/mol
MDL: MFCD00011358
CAS-Nummer: 7758-02-3