Salpetersäure rauchend ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Nitric acid solution
85850.270EA
242
EUR
85850.270
Salpetersäure rauchend ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
Salpetersäure
Verpackt in einer kunststoffummantelten Braunglasflasche mit belüfteter Verschlusskappe.
Lieferumfang: Für den Transport ist die Flasche eingebettet in einem Vermiculite Formteil + Luftpolsterfolie in einer Blechdose. Zusammen wird diese dann in einem UN geprüften Pappkarton versendet.
Bitte beachten According to the chemical properties of 100% nitric acid the influence of light can cause formation of nitrogen oxides.
Formel:
HNO₃ Molecular Weight: 63,01 g/mol Siedepunkt: 86 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –42 °C Dichte: 1,51 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011349 CAS-Nummer: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN: 2032 ADR: 8,I |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | min. 99.0 % |
Appearance | yellow clear liquid |
Chloride (Cl) | max. 0.0005 % |
Heavy metals (as Pb) | max. 0.0005 % |
Sulphate (SO4) | max. 0.001 % |
Ag (Silver) | max. 0.00001 % |
Al (Aluminium) | max. 0.0001 % |
As (Arsenic) | max. 0.00002 % |
Ba (Barium) | max. 0.00001 % |
Be (Beryllium) | max. 0.00001 % |
Bi (Bismuth) | max. 0.00005 % |
Ca (Calcium) | max. 0.00005 % |
Cd (Cadmium) | max. 0.00001 % |
Co (Cobalt) | max. 0.00001 % |
Cr (Chromium) | max. 0.00005 % |
Cu (Copper) | max. 0.00001 % |
Fe (Iron) | max. 0.0005 % |
K (Potassium) | max. 0.00005 % |
Li (Lithium) | max. 0.00001 % |
Mg (Magnesium) | max. 0.00001 % |
Mn (Manganese) | max. 0.00001 % |
Mo (Molybdenum) | max. 0.00001 % |
Na (Sodium) | max. 0.0003 % |
Ni (Nickel) | max. 0.00005 % |
Pb (Lead) | max. 0.00001 % |
Ti (Titanium) | max. 0.00005 % |
V (Vanadium) | max. 0.00001 % |
Zn (Zinc) | max. 0.0003 % |
Zr (Zirconium) | max. 0.001 % |
residue on ignition (as SO4) | max. 0.005 % |