Kupfer-di-Ammonium EDTA 0.1 mol/l, AVS TITRINORM
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Ethylenediaminetetraacetic acid diammonium copper salt
86186.260EA 64.8 EUR
86186.260
Kupfer-di-Ammonium EDTA 0.1 mol/l, AVS TITRINORM
Kupfer-di-Ammonium EDTA
Formel: C₁₀H₂₀CuN₄O₈
Molecular Weight: 387,83 g/mol
MDL: MFCD01863036
CAS-Nummer: 67989-88-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
di-ammonium copper EDTA 0.1 mol/l
Appearance clear
Colour Blue
Density (20 °C) 1,020 – 1,030 g/ml
Not suitable for samples containing silver.