Salzsäure 1% Reag. Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
87684.290EA 145 EUR
87684.290
Salzsäure 1% Reag. Ph. Eur.
Salzsäure
Formel: HCl
Molecular Weight: 36,46 g/mol
Siedepunkt: >100 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,02…1.05 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III