ortho-Phosphorsäure 10% Reag. Ph. Eur. 1065101
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Phosphorsäure, Orthophosphorsäure
87895.180EA 106 EUR
87895.180
ortho-Phosphorsäure 10% Reag. Ph. Eur. 1065101
ortho-Phosphorsäure
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: H₃PO₄
Molecular Weight: 98 g/mol
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III