Natriumcarbonat 1 mol/l (2 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1079301
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: wasserfreie Soda
87928.290EA 275 EUR
87928.290
Natriumcarbonat 1 mol/l (2 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1079301
Natriumcarbonat
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Formel: Na₂CO₃
Molecular Weight: 105,99 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003494
CAS-Nummer: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM