Natriumcarbonat 4% in Natriumhydroxid Lösung 0.2 mol/l Reag. Ph. Eur. 1079303
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: wasserfreie Soda
87930.290EA 254 EUR
87930.290
Natriumcarbonat 4% in Natriumhydroxid Lösung 0.2 mol/l Reag. Ph. Eur. 1079303
Natriumcarbonat
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Formel: Na₂CO₃
Molecular Weight: 105,99 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003494
CAS-Nummer: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a6ff30f1487cdef86add98b38bfa8eb3dac14f6&vid=c5b129b7acb5c897b9d970ea3130d61fb1934b54&prid=web&clid=SAPDAM