1,3-Dimethylbarbitursäure ≥98,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
88368.180EA 123 EUR
88368.180
1,3-Dimethylbarbitursäure ≥98,5%, GPR RECTAPUR®
1,3-Dimethylbarbitursäure
Formel: C₆H₈N₂O₃
Molecular Weight: 156,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006675
CAS-Nummer: 769-42-6
EINECS: 212-211-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on dried substance) 98,5 - 101,5 %
Assay (GC) (silylated) ≥ 98,5 %
Identification (FTIR) Conforms
Melting point 120,0 - 126,0 °C
Water ≤ 6%