Supelco® Organischer Referenzstandard, BDE 209 solution
Lieferant: Merck
Der Kunde muss sicherstellen, dass der Standard homogen ist. Dies kann durch Schütteln, Vortexen oder Beschallen der Ampulle vor dem Öffnen der Ampulle erreicht werden.
Beim Öffnen der Ampulle ist Vorsicht geboten, um Verletzungen durch zerbrochenes Glas zu vermeiden. Der Standard sollte mit sauberen Pipetten oder Mikropipetten in ein sauberes und geeignetes Fläschchen oder Gefäß überführt werden. Das Fläschchen sollte sofort verschlossen werden, um Verlust oder Verdunstung des Lösungsmittels zu vermeiden. Nach dem Öffnen der Ampulle sollte der Standard nicht in der Ampulle gelagert oder aufbewahrt werden.
Um die Integrität des Produkts zu bewahren, sollte der Standard in ein geeignetes Fläschchen überführt werden, das verschlossen und gemäß der Empfehlung auf dem Analysezertifikat gelagert werden muss.
Bitte beachten P202 - P210 - P273 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P331