Methanol ≥99,9%, ULTRA RESI-ANALYZED® für die Gaschromatographie, für Purge and Trap GC-Analysen, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor
Gefahr

Synonyme: Hydroxymethan, Methylalkohol, Holzalkohol

Verpackt unter Schutzgas

9077-02EA 215 EUR
9077-02
Methanol ≥99,9%, ULTRA RESI-ANALYZED® für die Gaschromatographie, für Purge and Trap GC-Analysen, J.T.Baker®
Methanol
Formel: CH₃OH
Molecular Weight: 32,04 g/mol
Siedepunkt: 64,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 11 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004595
CAS-Nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.9 %
Assay (CH₃OH) (by GC, corrected for water) ≥99.9 %
Residue after Evaporation ≤1.0 ppm
Titrable Acid (µeq/g) ≤0.3
Titrable Base (µeq/g) ≤0.10
Water (by KF, coulometric) ≤0.08 %
Volatile Organic Trace Analysis - Below EPA 8260B CRQL Conforms / Fails
Performance Tested for Use in EPA Methods
500 Series for Drinking Water
600 Series for Wastewater
846 for Solid Waste

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR