α-Naphthyl Acetate (Non-Specific Esterase) Kit Select reagents packaged in gelatin capsules., Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ500

90A1-1KT
90A1-1KTEA 509 EUR
90A1-1KT
α-Naphthyl Acetate (Non-Specific Esterase) Kit Select reagents packaged in gelatin capsules., Sigma-Aldrich®
α-Naphthyl Acetate (Non-Specific Esterase) Kit

Esterasen sind in der Natur ubiquitär verbreitet und umfassen eine Reihe unterschiedlicher Enzyme, die auf bestimmte Substrate einwirken.


  • Suitable for haematology
  • Suitable for histology


Aus methodologischer Sicht wird a-Naphthylacetat enzymatisch hydrolysiert und setzt eine freie Naphthol-Verbindung frei. Diese kuppelt anschließend mit einer Diazonium-Verbindung und bildet schwarze Niederschläge an den Orten der unspezifischen Esteraseaktivität. Dieses Enzym wird primär in Monozyten, Makrophagen und Histozyten nachgewiesen und ist normalerweise in Granulozyten nicht vorhanden.


Lymphozyten können gelegentlich eine Enzymaktivität zeigen. Ein Inhibitionsverfahren mit Natriumfluorid kann durchgeführt werden, um die Hemmung von Monozyten aufzuzeigen. Das Verfahren erfolgt bei 37 °C und kann mit Blut, Knochenmarkfilmen, Gewebe-Abklatschpräparaten, Zytozentrifugenpräparaten und Gefrierschnitten eingesetzt werden. Das Enzym übersteht nicht die Paraffin-Aufbereitung.


Das Kit beinhaltet: α-Naphthylacetat-Lösung 10 ml; Citrat-Lösung, pH 3,6±0,1 (25 °C), 27 mM 50 ml; Fast Blue BB Base Lösung 10 ml; Natriumnitrit-Lösung 10 ml; Hämatoxylin-Lösung, Gill No. 3 50 ml; TRIZMAL™ 7,6 Konzentrat 50 ml

Flammpunkt: 36 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08705438
UN: 3316
ADR: 9,II
IVDLogo

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR