Dichlormethan ≥99,5% (durch GC) inhibitor-free, Selectophore™ Ionophor, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Methylenchlorid, Chlormethylen
91301-500ML
91301-500MLEA 148 EUR
91301-500ML
Dichlormethan ≥99,5% (durch GC) inhibitor-free, Selectophore™ Ionophor, Supelco®
Dichlormethan
Formel: CH₂Cl₂
Molecular Weight: 84,93 g/mol
Schmelzpunkt: −97 °C
MDL: MFCD00000881
CAS-Nummer: 75-09-2
UN: 1593
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3643c93e85935a412aa6ac11f84b1af3fbf6be77&vid=175d5fda117e36ebef4deac0f5e8c24be2056157&prid=web&clid=SAPDAM