Iod Konzentrat zur Verdünnung zu 0.05 mol (0.1N) in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung


Menge zur Herstellung von 1 Liter Lösung

91351.600EA 78.7 EUR
91351.600
Iod Konzentrat zur Verdünnung zu 0.05 mol (0.1N) in wässriger Lösung, ConvoL NORMADOSE® volumetrische Lösung
Iod
Formel: I₂
Molecular Weight: 253,81 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011355
CAS-Nummer: 7553-56-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Molarity 0.04975 - 0.05025 mol/l (20°C)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR