n-Heptan ≥99,0% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) für die HPLC, UHPLC, für die Spektrophotometrie, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor
Gefahr

Synonyme: n-Dipropylmethan

9177.1000EA 177.36 EUR
9177.1000
n-Heptan ≥99,0% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) für die HPLC, UHPLC, für die Spektrophotometrie, J.T.Baker®
n-Heptan
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
Molecular Weight: 100,20 g/mol
Siedepunkt: 98,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –90,6 °C
Dichte: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Assay (by GC) (corrected for water) min. 99.0 %
Residue after Evaporation max. 2 ppm
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Water (by KF, coulometric) max. 0.01 %
Fluorescence Trace Impurities (as quinine base), ppb:
Measured at Emission Maximum for Solvent Impurities max. 1.0
Measured at 450 nm max. 0.2
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
at 210 nm max. 0.40
at 220 nm max. 0.10
at 254-400 nm max. 0.01
UV Cut-off, nm max. 197

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR