Petroleumbenzin, 35…60 °C, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®

Lieferant: Avantor
Gefahr

Synonyme: Benzin, Petrolether

9268-09EA 0 EUR
9268-09
Petroleumbenzin, 35…60 °C, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 35 - 60 °C (1013 hPa)
Dichte: ~0,68 kg (20 °C)
Flammpunkt: −18 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 10
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Residue after Evaporation ≤0.001%
ACS - Acidity Passes Test
ACS - Boiling Range(Lower) 35 - 60 °C
ACS - Boiling Range(Upper) 35 - 60 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR