Tetrachlorethylen ≥99,8%, ULTRA RESI-ANALYZED® für die organische Spurenanalyse, für die IR-Spektrophotometrie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
Synonyme: Ethylentetrachlorid, Perchlorethylen, Tetrachlorethen
Verpackt unter Schutzgas
9360-03EA 687 EUR
9360-03
Tetrachlorethylen ≥99,8%, ULTRA RESI-ANALYZED® für die organische Spurenanalyse, für die IR-Spektrophotometrie, J.T.Baker®
Tetrachlorethylen
Formel: C₂Cl₄
Molecular Weight: 165,83 g/mol
Siedepunkt: 121,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –22 °C
Dichte: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000834
CAS-Nummer: 127-18-4
EINECS: 204-825-9
UN: 1897
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db3fdee4b2132ae600586a38b8bd0b99e000b343&vid=8d7c6de9c4b051ba09d36b6bdcd78117b49c3612&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.8 %
Assay (Cl₂C:CCl₂) (by GC) ≥99.8 %
Infrared Absorbance Test: Hydrocarbon (exclusive of stabilizer) ≤5 ppm
Residue after Evaporation ≤10 ppm
Chloride (Cl) ≤1.0 ppm
Titrable Acid (µeq/g) ≤0.5
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤0.005 %
Free Halogen (ASTM-D 4755) Passes Test
Range 3200-2700 cm⁻¹
Measured at 2930 cm⁻¹
(Hexadecane:isooctane:chlorobenzene standard mixture)