ortho-Phosphorsäure 49,5 - 50,5%, LiChropur™ für die HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Phosphorsäure, Orthophosphorsäure
93752-250ML
93752-250MLEA 90.4 EUR
93752-250ML
ortho-Phosphorsäure 49,5 - 50,5%, LiChropur™ für die HPLC, Supelco®
ortho-Phosphorsäure
Formel: H₃PO₄
Molecular Weight: 98 g/mol
Dichte: 1,331...1.336 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
UN: 1805
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) Colorless
Appearance (Form) Liquid
Titration (T) NaOH 1M 49.5 - 50.5 %
Suitability Test (HPLC) Corresponds to Standard
Density D20/4 1.331 - 1.336
UV-Absorption 230nm ≤ 0.03, 230nm ≤ 0.03
Test by UV Spectroscopy 240nm ≤ 0.02, 280nm ≤ 0.02, 500nm ≤ 0.02
Residue (Filter Test) No Residue
Filtertest (Method) Neat
Recommended Retest Period 54 Months