Glycin (H-Gly-OH), Supelco®

Lieferant: Merck

Synonyme: Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

94119-10G
94119-10GEA 50.7 EUR
94119-10G
Glycin (H-Gly-OH), Supelco®
Glycine
Formel: NH₂CH₂COOH
Molecular Weight: 75,07 g/mol
Siedepunkt: 181 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 83 °C
Dichte: 1,64 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008131
CAS-Nummer: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
Merck Index: 13,04504
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f7ccf42d4e50f1a2bd2d197c5422dc8f1c3fde5c&vid=ec4bd8d8557cbf792217791de524a08a4905f153&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR