Xylol (Isomerengemisch) ≥98,5% (durch GC) contains ethylbenzene, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyme:
Dimethylbenzol
9490-03EA
212.5
EUR
9490-03
Xylol (Isomerengemisch) ≥98,5% (durch GC) contains ethylbenzene, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Xylol (Isomerengemisch)
Formel:
C₆H₄(CH₃)₂ Molecular Weight: 106,17 g/mol Siedepunkt: 140 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –34 °C Dichte: 0,86…0.88 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 25 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00077264 CAS-Nummer: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7 UN: 1307 ADR: 3,III Merck Index: 13,10136 |
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements |
|
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
Assay (m,p,o-xylenes and ethylbenzene) (by GC) | ≥ 98.5 % |
Ethylbenzene (C₆H₅C₂H₅) | ≤ 25 % |
Color (APHA) | ≤ 10 |
Residue after Evaporation | ≤ 0.0020 % |
Substances Darkened by H₂SO₄ | Passes Test |
Sulfur Compounds (as S) | ≤ 0.003 % |
Water (H₂O) | ≤ 0.02 % |
Date Received: __ __ /__ __ /__ __ | |
Date Opened: __ __ /__ __ /__ __ | |
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs |