Essigsäure (Eisessig) für die HPLC, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Ethansäure
9515-03EA 181.26 EUR
9515-03
Essigsäure (Eisessig) für die HPLC, J.T.Baker®
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
Molecular Weight: 60,05 g/mol
Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 38,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.7 %
IMPORTANT: Material will freeze if stored below 17 °C (63°F). = 0.05
Assay (by GC, corrected for water) ≥99.7 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 280 nm ≤0.05
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 350 nm ≤0.01
Residue after Evaporation ≤0.0005 %
Water (by Karl Fischer titrn) ≤0.1 %
(1) Snyder, L.R., J. Chromatography, 92,223-230 (1974)