Salzsäure 0.02 mol/l (0.02 N), AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
98052.296EA 25.1 EUR
98052.296
Salzsäure 0.02 mol/l (0.02 N), AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Salzsäure
Formel: HCl
Molecular Weight: 36,46 g/mol
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (20°C; realer Wert 0,2 % Exact) 0.01996 - 0.02004 mol/l
NIST rückführbar Bestätigt