Reinwasser-Viskositätsstandard
Lieferant: VWR Chemicals
Der Reinwasser-Viskositätsstandard bietet zertifizierte Daten für die kinematische Viskosität, die dynamische Viskosität und die Dichte bei 5, 20, 25 und 37 °C.
- In strikter Übereinstimmung mit ASTM D2162 für 20, 25 und 37 °C zertifiziert
- Dichte g/ml gemäß ASTM D1480 für alle Temperaturen
- Zur Verwendung mit Glaskapillarviskosimetern, automatischen Viskosimetern und anderen Viskositätsmessgeräten
- Kinematische (cSt) & dynamische Viskosität (mPa·s) bei allen Temperaturen angegeben
- Vollständig auf nationale Standards rückführbar
- Gewährleistet vollständige Konformität mit ASTM- und IP-Testmethoden
- Manipulationssichere Verpackung
Reinwasser-Viskositätsstandards dienen der Kalibrierung und Verifizierung von Glaskapillarviskosimetern und anderen Viskositätsmessgeräten, wo die Betriebstemperatur präzise kontrolliert wird.
Diese Standards sind in strikter Übereinstimmung mit ASTM D2162, der primären Methode für die Herstellung von Viskositätsstandards, für die Temperaturen 20, 25 und 37 °C zertifiziert. Diese Produkte wurden auf primärer Ebene mittels Master-Viskosimetern gemäß ASTM D2162 getestet, um eine geringe Messunsicherheit zu gewährleisten und somit Standards zu bieten, die mit primärer Genauigkeit zertifiziert sind.
Standards: Zertifiziert nach ISO 17025 / ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung.
Bitte beachten Der in der nachfolgenden Bestelltabelle angegebene Viskositätswert ist der nominelle Viskositätswert - die tatsächlichen Chargenwerte werden in den Zertifizierungsdokumenten, die mit dem Produkt geliefert werden, sowie auf dem Etikett angegeben.