D(-)-Luciferin Natriumsalz Monohydrate ≥98.5%
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme:
Sodium (S)-2-(6-hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylate, D-Luciferin, sodium, D-Luciferin sodium, 4,5-Dihydro-2-(6-hydroxy-2-benzothiazolyl)-4-thiazolecarboxylic acid sodium salt
A1006.0010
A1006.0010EA
86.7
EUR
A1006.0010
D(-)-Luciferin Natriumsalz Monohydrate ≥98.5%
D(-)-Luciferin sodium salt
Formel:
C₁₁H₇N₂NaO₃S₂ Molecular Weight: 302,30 g/mol |
MDL:
MFCD00044938 CAS-Nummer: 103404-75-7 |