Natriumpyruvat
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme: 2-Oxopropionsäure Natriumsalz, Brenztraubensäure Natriumsalz, 2-Ketopropionsäure Natriumsalz, α-Ketopropionsäure Natriumsalz
A1530.1000
A1530.1000EA 356 EUR
A1530.1000
Natriumpyruvat
Natriumpyruvat
Formel: CH₃COCOONa
Molecular Weight: 110,04 g/mol
Schmelzpunkt: 220…230 °C
Dichte: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002586
CAS-Nummer: 113-24-6
EINECS: 204-024-4