L(-)-Tyrosin
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme:
Tyr, (S)-(-)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionsäure, L(-)-p-Hydroxyphenylalanin, (S)-(-)-p-Hydroxyphenylalanin, Y, H-Tyr-OH
A1677.1000
A1677.1000EA
541
EUR
A1677.1000
L(-)-Tyrosin
L(-)-Tyrosin
Formel:
C₉H₁₁NO₃ Molecular Weight: 181,19 g/mol Siedepunkt: 351 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 285 °C Dichte: 1,41 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002606 CAS-Nummer: 60-18-4 EINECS: 200-460-4 Merck Index: 13,09907 |