Magnesiumchlorid 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung für die Molekularbiologie

Lieferant: PanReac AppliChem

A5324.0001
A5324.0001EA 24.8 EUR
A5324.0001
Magnesiumchlorid 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung für die Molekularbiologie
Magnesium chloride
Formel: MgCl₂
Molecular Weight: 95,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011106
CAS-Nummer: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR