Dimethylsulfoxid ≥99,9%, BioChemica®, steril gefiltert

Lieferant: PanReac AppliChem

Synonyme: Methylsulfinylmethan, DMSO

A7248.0010
A7248.0010EA 340 EUR
A7248.0010
Dimethylsulfoxid ≥99,9%, BioChemica®, steril gefiltert
Dimethylsulfoxid
Formel: (CH₃)₂SO
Molecular Weight: 78,14 g/mol
Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18,5 °C
Dichte: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002089
CAS-Nummer: 67-68-5
EINECS: 200-664-3
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Endotoxins max. 40 E.U./g
Assay (GC) min. 99.9 %
Appearance clear, colorless
Water (K.F.) max. 0.5 %
A 275 nm (1 cm/water HPLC grade) max. 0.30

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR