iFluor® 488 PEG12-dUTP *1 mM in TE-Puffer (pH 7,5)*
Lieferant: AAT BIOQUEST
17041
AATB17041EA
138
EUR
AATB17041
iFluor® 488 PEG12-dUTP *1 mM in TE-Puffer (pH 7,5)*
Nukleinsäure-Reagenzien
Nukleotide
Dieses iFluor® 488-PEG12-dUTP-Konjugat hat die gleichen spektralen Eigenschaften wie ChromaTide™ Alexa Fluor 488-dUTP.
- Durch den PEG12-Spacer wird der Einbau in DNAs durch Polymerase wesentlich effektiver
- Helles Signal mit hoher Photostabilität, das nicht vom pH-Wert beeinflusst wird
Die farbstoffmodifizierten Desoxyuridin-5'-Triphosphate sind eine der gängigsten Methoden zur Herstellung farbstoffmarkierter DNA über herkömmliche enzymatische Einbaumethoden wie umgekehrte Transkription, Nick-Translation, Random-Primed-Labeling oder PCR.
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke.