Polydimethylsiloxan, 100 cSt
Lieferant: ABCR
Synonyme:
Silikonöl, PDMS
AB112156.0100
ABCRAB112156.0100EA
0
EUR
ABCRAB112156.0100
Polydimethylsiloxan, 100 cSt
Polydimethylsiloxane
Formel:
(CH₃)₃SiO(Si(CH₃)₂O)n Dichte: 0,965 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 321 °C (closed cup) |
MDL:
MFCD00084411 CAS-Nummer: 63148-62-9 |