4-Nitrophenylchlorformiat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Chlorameisensäure(4-nitrophenyl)ester
A18742.06
A18742.14
A18742.22
AB124931.0025
A18742.06EA
29.6
EUR
A18742.06
A18742.14
A18742.22
ABCRAB124931.0025
4-Nitrophenylchlorformiat ≥97%
4-Nitrophenylchlorformiat
Purity: 97%
CAS No.: 7693-46-1
Molecular Formula: C7H4ClNO4
Formula Weight: 201.57
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₇H₄ClNO₄ Molecular Weight: 201,57 g/mol Siedepunkt: 159…162 °C (19 mmHg) Schmelzpunkt: 75…82 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) |
MDL:
MFCD00007321 CAS-Nummer: 7693-46-1 EINECS: 231-706-9 UN: 3261 ADR: 8,II |