3-Hydrazinobenzoesäure ≥99%
Lieferant: ABCR
Synonyme:
3-Hydrazinylbenzoic acid
AB131443.0050
ABCRAB131443.0050EA
0
EUR
ABCRAB131443.0050
3-Hydrazinobenzoesäure ≥99%
3-Hydrazinobenzoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 38235-71-1
Molecular Formula: C7H8N2O2
Formula Weight: 152.15
Melting Point: ca 194° dec.
MDL No.: MFCD00191447
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Molecular Weight: 152,15 g/mol Schmelzpunkt: ∼194 °C (Zersetzung) |
MDL:
MFCD00191447 CAS-Nummer: 38235-71-1 |