N-Benzylanthranilsäure

Lieferant: ABCR

AB149326.0005
ABCRAB149326.0005EA 0 EUR
ABCRAB149326.0005
N-Benzylanthranilsäure
N-Benzylanthranilsäure
Formel: C₁₄H₁₃NO₂
MDL: MFCD00020247
CAS-Nummer: 6622-55-5
EINECS: 229-572-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR